Learn More
Schuett Biotec™ Homogenisator mit Glas-Pistill, 8 ml, Glasgefäss, zylindrisch
Marke:  Schuett Biotec™ 3218082
Artikelnummer. 10249223
  • 1035.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Zylindrisch: Für feines Material.
Konisch: Für schwierig zu homogenisierendes Material.
PTFE-Pistill: Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstossender Oberfläche. Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
Glas-Pistill: Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben.
Homogenisator mit PTFE-Pistill, zylindrisch auch glasfaserverstärkt (für besonders zähes Material) erhältlich
Volumen: 8mL
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 8mL
Mit Überlauf, ohne Lippe