Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Catalog No. 11817010
Click to view available options
Kartusche/Filter:
A1
A1B1E1K1P3
A1P1
A2
A2P3
P3
Packungsgröße:
1 Stück
To be disposed of when filters are saturated.
To be disposed of when filters are saturated.
Eine anwenderfreundliche, sichere und hygienische Maske für das Labor. Sperian™ Honeywell™ Freedom Halbmasken für den Kurzgebrauch sind besonders leicht.
  • Doppelkartuschensystem für optimalen Komfort und gutes Sichtfeld
  • Ausgelegt für Schutzklasse 1 gegen Gas und organische Dämpfe bei Temperaturen über 65 °C und gegen anorganische Dämpfe, Säuren, Ammoniak und abgeleitete Amine
  • Ausgelegt für Schutzklasse 3 gegen feste und flüssige Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartusche/Filter A1B1E1K1P3
Zertifizierung/Konformität EC 394, CEN TC79 EN 405
Zertifizierungen (EN) EC 394, CEN TC79, EN 405
Farbe Grün, Gelb, Grau, Braun
Design Type Cup/Molded
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Atemschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz vor Gas und organischen Dämpfen
Zur Verwendung mit (Geräte) Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
Menge Je 1
Strap Attachment Type One-Piece Sliding Suspension System