Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handschuhe
Aus Viton hergestellt. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handschuhe haben eine hervorragende Qualität und sind chemisch beständig. Die Handschuhe eignen sich hervorragend für die Arbeit mit aggressiven Chemikalien.
319.00 € - 320.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IFA 1301115 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Viton™ |
Produkttyp | Handschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10105374
|
Honeywell KCL™
089010111X |
10 |
320.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10115374
|
Honeywell KCL™
089011111X |
11 |
320.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10339264
|
Honeywell KCL™
089009111X |
9 |
319.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- AQL < 0,65
- Durch den lockeren Sitz können Wärmeschutzhandschuhe darunter getragen werden
- Kann nach einer Kontamination mit bestimmten Chemikalien nach einem speziellen Reinigungsprozess wiederverwendet werden (bitte wenden Sie sich an KCL Laboratories)
- Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
- Ausgezeichnet geringer Abbau
- Gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemikalien
Spezifikation
IFA 1301115 | |
Ja | |
Handschuhe | |
340-360 cm |
Schwarz | |
Viton™ | |
0,7 cm |