Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Eine anwenderfreundliche, sichere und hygienische Maske für das Labor. Sperian™ Honeywell™ Freedom Halbmasken für den Kurzgebrauch sind besonders leicht.
Marke:  Honeywell™ 1001597
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11817161
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
To be disposed of when filters are saturated.
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Air-Purifying Respirator (APR)
  • Mask Type: Half Mask
  • Standards: EN405
  • Cartridge Type: Dual Cartridge, Pre-Assembled
  • Fastenings: One-Piece Sliding Suspension System
  • Hazards: Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
  • For Use With (Equipment): Prefilter Pads (11847171, 12682743) and Pad Retaining Covers (12662653)
  • For Use With (Applications): Chemical Industry, Construction Industry, Food Services, Manufacturing Industry, Medical Industry, Pharmaceutical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P3
Green
Reusable
Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
Je 1
Unsteril
EN405
Cup/Molded
Atemschutzmaske
P3, Half-Mask
Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
One-Piece Sliding Suspension System