Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Eine anwenderfreundliche, sichere und hygienische Maske für das Labor. Sperian™ Honeywell™ Freedom Halbmasken für den Kurzgebrauch sind besonders leicht.
Marke: Honeywell™ 1001598
Benachrichtigungen:
To be disposed of when filters are saturated.
Beschreibung
- Großartiges Sichtfeld dank niedriger Filterpositionierung
- Optimaler Atemkomfort durch breite Austauschfläche
- Zu entsorgen, wenn die Filter gesättigt sind
- Schützt vor Gefahren wie Partikeln in der Luft, biologischen Gefahren, Chemikalien, Verunreinigungen u.v.m.
- Empfohlen für die Verwendung in der chemischen Industrie, im Bauwesen, in der Lebensmittelbranche, in der verarbeitenden Industrie, in der Medizin, in der pharmazeutischen Industrie und in vielen anderen Bereichen
Spezifikation
A2 | |
EN405 | |
Cup/Molded | |
Atemschutz | |
Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653) | |
Je 1 | |
Einteilig, Schiebeaufhängung | |
Einteilige Schiebeaufhängung |
EN 405 und EN 149 | |
Green | |
Reusable | |
Für Industrieanwendungen | |
Freedom A2 Atemschutzmaske, Half-Mask | |
Gas, Dämpfe und Partikel | |
Unsteril | |
One-Piece Sliding Suspension System |