Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik
Form: Quadratisch; Größe: 16,9 x 16,9 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ 33A
1920.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Form: Quadratisch; Größe: 16,9 x 16,9 Zoll (27,8 x 8,6 cm)
Von 50 bis 500°C, mit thermostatischer Temperaturregelung. CERAN™ Glaskeramik ist sehr bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, sowie hoch säurefest. Tischgerät mit angebautem Regelgehäuse. Geräte mit separatem Regelgehäuse für Wandmontage liefern wir auf Anfrage.Typ: 33 A
Temperatur: 50 - 500 °C
Heizplatte: 430/430mm
Leistung: 4400 W
Netzanschluss: 3/400 V
B/T/H: 440/560/100mm
Spezifikation
Keramik | |
50 °C bis 500 °C | |
19.8 lb. | |
9 kg | |
4400 W | |
50/60 Hz | |
400 V |
16,9 x 16,9 in. | |
440 mm | |
100 mm | |
440 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 3000 W | |
Quadratisch | |
Heizplatte |