Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik
Form: Rechteckig; Größe: 11 x 16,9 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ 22A
Artikelnummer. 10707631
  • 1960.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-09-2025
Beschreibung
Form: Rechteck; Größe: 11 x 16,9 in.
Von 50 bis 500°C, mit thermostatischer Temperaturregelung. CERAN™ Glaskeramik ist sehr bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, sowie hoch säurefest. Tischgerät mit angebautem Regelgehäuse. Geräte mit separatem Regelgehäuse für Wandmontage liefern wir auf Anfrage.
Typ: 22 A
Temperatur: 50 - 500 °C
Heizplatte: 280/430mm
Leistung: 2000 W
Netzanschluss: 230 V
B/T/H: 290/560/100mm
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
50 °C bis 500 °C
14.3 lb.
6,5 kg
3000 W
50/60 Hz
230 V
11 x 16,9 in.
560 mm
100 mm
290 mm
230 V, 50/60 Hz, 3000 W
Rechteck
Heizplatte