Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 130 bis 370 °C, Aluminiumlegierung
Form: Quadratisch; Größe: 11,8 x 11,8 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ HT03
1370.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10411213
  • 1490.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
130°C bis 370°C
11 kg
230 V, 1800 W
230 V
11,8 x 11,8 in.
24.3 lb.
1800 W
Quadratisch
Heizplatte