Learn More
Proteintech™ Human CYCS ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem CYCS
Marke: Proteintech™ KE00079-96T
Beschreibung
- Erkennt Human CYCS
- CYCS (Cytochrom c) ist ein 12-15 kDa-Elektron zum Transport von Protein, das sich in der inneren Mitochrondrialmembran befindet
- Nach apoptotischer Stimulation kann CYCS aus Mitochondrien in Zytoplasma freigesetzt werden, was zu einer Caspase-3-Aktivierung und Apoptose führt
- Die Messung der CYCS-Freisetzung aus Mitochondrien ist nützlich für den Nachweis des Auftretens der Apoptose in Zellen
- Kann auch Zellen verlassen und in extrazellulären Medien von apoptotischen Zellen und Serum von Krebspatienten nachweisbar sein
- Der Serumspiegel CYCS kann während der Krebstherapie als prognostischer Marker dienen
Prozess:
- Antikörper spezifisch für CYCS, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
- CYCS-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für CYCS spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene CYCS-Protein zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
NP_061820 | |
7 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Doppelantikörper | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
< 10 % | |
Blaues Eis | |
4,5 h |
78,1 bis 5000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Beschichtetes ELISA-Kit | |
DAB | |
54205 | |
Fest | |
< 10 % | |
-20 °C° bis +4 °C° | |
P9999 |
Sicherheit und Handhabung
- 96TEST Human IL-1 alpha ELISA Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine