Learn More
Invitrogen™ Human IL-10RB ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EHIL10RB
Beschreibung
The Human Interleukin 10 Receptor Beta (Hu IL-10RB) ELISA quantitates Hu IL-10RB in human serum, plasma or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10RB. Principle of the method The Human IL-10RB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Natürliche Killerzellen (NK) in Teleosten und ihr evolutionärer Homolog sind eine Subpopulation von Lymphozyten mit Eigenschaften, die sie von B- oder T-Zellen unterscheiden. NK-Zellen sind wichtige Effektoren der angeborenen Immunität. Sie setzen Zytokine frei, die wiederum andere immunologische Funktionen regulieren. Monoklonale Antikörper wurden zur Identifizierung verschiedener Oberflächenantigene verwendet, die in NK-Zellen vorhanden sind. Diese Oberflächenantigene wurden nicht nur zur Identifizierung von NK-Zellen, sondern auch ihrer funktional unterschiedlichen Untergruppen verwendet. Zur Standardisierung der Benennung von NK-Zellen wurde die CD-Nomenklatur (Cluster of Differentiation) eingeführt.
Spezifikation
Gehäuse Q08334 | |
5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
3588 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Signaltransduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
4.12 bis 3000 pg/ml | |
5 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CDW210B, IL-27; CRF2-4; CRFB4; D21S58, D21S66, IL-10R2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2 | |
1 h 20 min |