Learn More
Testo™ Feuchtigkeitssonde
Robuste Feuchtesonde misst bis 125 °C, kurzzeitig bis 140 °C
Marke:  Testo™ 0636 2161
Artikelnummer. 10208411
  • 660.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Robuste Feuchtigkeitssonde zur Messung von Abluftkanälen und zur Messung von Materialgleichgewichtsfeuchte
Spezifikation
Spezifikation
Sondendurchmesser:11,938 mm
±2 % RH (+2 bis +98 % RH)
Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 %, Temperatur: -20 bis 125 °C
299,974 mm