Learn More
B Braun™ Hunt-Fasszange, Bajonett-Form
Pinzetten für neurochirurgische Anwendungen wie z. B. die Entfernung von Tumoren.
Marke: B Braun™ BD765R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlanker Bajonettgriff für einfachen Zugang zu kleinen, empfindlichen Bereichen
- 200 mm Länge
- Abgewinkelte Spitze, gerade Form
- Spitzendurchmesser 4.5 mm
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Pinzette | |
Chirurgie/Medizin | |
Hunt | |
4.5 mm |
Edelstahl | |
Bajonett | |
200 mm |