Learn More
Cytiva HyClone™ charakterisiertes fötales Kälberserum (neuseeländischer Ursprung)
Steigern des Zellwachstum mit charakterisiertem FKS aus Neuseeland.
Marke:  Cytiva SH30406.02IR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10711820
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Carefully collected, processed, and filtered in our own New Zealand facility
  • The great expanse of the Pacific ocean has protected New Zealand’s islands from many outside influences, both geographically and biologically.
  • Greater security against bovine disease, since New Zealand has the fewest reported bovine diseases in the world
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles using true pool technology
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Progesterone,Chloride,Insulin,Inorganic Phosphorus,PTH,Glucose,Cholesterol,Copper,HDL,Magnesium,LDL,Selenium,Triglycerides,IgG,Gamma Globulin,pH,Phospholipids,Osmolality,Alkaline Phosphatase,Iron,Lactate Dehydrogenase,TIBC,SGPT,Percent Saturation,SGOT,B1,B2,B6,Niacin,Biotin,Retinol,Carotene,Tocopherol,B12,Folate,Vitamin C,1,25-dihydroxy vitamin D,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen
    Fetal Bovine Serum
    Steril
    Ohne
    ≤ 20 EU/ml
    ≤ 25 mg/dl
    USDA-geprüft
    Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    500 mL
    Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
    Nein