Learn More
Lauda™ Hydro H 19 V Dampfwasserbad mit CEE7/7-Stecker
Verdampfungswasserbad für sanftes Bedampfen
Marke:  Lauda™ L003070
903.62 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16629385
  • 1135.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Schutz vor Wassermangel
  • Einstellbarer Wasserstandsregler, Siebboden und Ringsatz als Standard
  • Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
  • Alle Lochabdeckungen bestehen aus einem mehrteiligen Ringsatz und sind abnehmbar
  • Mehrteiliger Ringsatz aus hitzebeständigem Kunststoff
  • Innenöffnung am Abdeckrahmen zur Aufnahme einer Stativstange
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 3 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1,5 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Größe des Bades (Ø): 111 mm
    • Anzahl der Badöffnungen: 8
    • Gesamtmaße (B x T x H): 690 x 300 x 155 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    25°C bis 100°C
    230 V