Learn More
Bromwasserstoffsäure, purum p.a., Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromwasserstoffsäure |
Dichte | 1.49 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21.1 °C) |
Menge | 250 ml |
UN-Nummer | 1788 |
Beilstein | 3587158 |
Formelmasse | 80.91 mol |
Reinheit (%) | ≥ 48 % |
Güte | purum p. a |