Learn More
Salzsäure, zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend (Hg ≤0.0000005 %), ≥37 %, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15603100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Begasung (Hg ≤ 0.0000005), ≥ 37 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Farbe Gelb
Namenshinweis Zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Begasung (Hg ≤0.0000005 %), ≥37 %
Siedepunkt 42 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <70.0000%, <50.0000%
Dichte 1.2 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)
Menge 4 x 2.5 l
Strukturformel HCl
Physikalische Form Entgasung
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) >37%
Güte Reagenz Ph. Eur.