Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15664930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.05 M HCl (0.05 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.05 M HCl (0.05 N)
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 6 x 500 ml
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46