Learn More
Hydroxyaceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7046564
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Hydroxyacetone is used as a reagent in organic chemical reactions. It also serves as a component for Mannich reaction and aldol reactions. It is also used in the syntheses of 2-oxo-propionaldehyde, imidazoles, polyols, acrolein, dyes and skin tanning agents. It yields (R)-1,2-propanediol upon reduction of hydroxyacetone in the presence of a microbial cell catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroxyaceton wird als Reagenz in organischen chemischen Reaktionen verwendet. Es dient auch als Komponente für Mannich-Reaktionen und Aldol-Reaktionen. Es wird auch in den Synthesen von2-Oxo-Propionaldehyd, Imidazolen, Polyolen, Akrolein, Farbstoffen und Hautbräunungsmitteln verwendet. Es liefert (R)-1,2-Propandiol bei Reduktion von Hydroxyaceton in Gegenwart eines mikrobiellen Zellkatalysators.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-09-6
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00004669
InChI-Schlüssel XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC-Name 1-Hydroxypropan-2-on
SMILES CC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyacetone
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 1.08
pH 3.4
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.425
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 605368
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,65
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol and ether.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-hydroxy-2-Propanone