Learn More
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips
Antistatisch
Marke: Ansell 11135070
48.87 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Handschuhe werden nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
- Der Textil-Innenhandschuh besteht aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
- Feine Maschen ohne Fadenunterbrechungen erhöhen den Tragekomfort
- Die elastische Polyurethan-Beschichtung auf der Fingerspitzen sorgt für Griffigkeit
- Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
- Fusselarm und für Reinraumanwendungen geeignet
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Polyurethan | |
Spezifisch | |
Antistatische Handschuhe | |
113XA | |
Strick | |
13 |
Nahtloser Strick | |
Grau | |
Polyamid | |
7 | |
Unisex | |
11-135 |