Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Tragekomfort und Produktschutz
Marke:  Ansell™ 11300110
22.91 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15828747
  • 33.00 € / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Handschuh ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
  • Textil-Innenfutter aus Polyamidfaden mit hoher Elastizität.
  • Elastischer Strickbund.
  • Die beidhändige Form verdoppelt die Lebensdauer des Handschuhs, da beide Seiten verwendet werden können.
  • Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit durch seine Erweiterbarkeit.
  • Fusselfreie Handschuhe.
  • Exzellenter Komfort und Fingerfertigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Nahtloser Strick
Komfort und Produktschutz
Nein
Industrieausführung
Ja
Puderfrei
11
HyFlex 11-300, 11-300
Weiß
Braun
Gestrickt
Serie Hyflex 11
251 mm
Kategorie I
Nylon
Weiß
Nylon
Spezifisch
Nylon
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Unsteril
Mechanischer Schutz
Strick
Nylon
Polybeutel/Karton
251 mm x 80 mm
9 g