Learn More
Ansell HyFlex™ 11-425 nahtlose Strickhandschuhe mit Intercept™ Technologie
Catalog No. 16648492 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
6
Die innovative Beschichtung auf Wasserbasis bietet Schutz in trockenen und leicht öligen Umgebungen. Durch das Farbcode-System wird sichergestellt, dass Anwender stets Handschuhe einer passenden Schnittschutzklasse verwenden.
  • Die Handschuhe bieten Schutz vor Schnitten und Abrieb
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Das Handschuhdesign erleichtert die Wahl des passenden Handschutzes
  • Durch das Farbcode-System werden den Mitarbeitern die unterschiedlichen Risikostufen nähergebracht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Material Ansell Intercept Technology™ Garn
Größe 6
Norm EN 388 4X43C
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-425
Yarn Gauge 13