Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit kombiniert mit bestmöglichem Schnittschutz.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Stulpenmaterial | Elastisch |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Beschreibung
- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
- Gute Abriebfestigkeit
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz
- Die INTERCEPT™Cut Resistance Technology produziert eine Mischung aus Technik-, Synthetik- und Naturfasern. Das Ergebnis sind
- Hochleistungsgarne, die hohen Schnittschutz, außergewöhnlichen Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit bieten.
Spezifikation
ANSI 6 | |
Elastisch | |
Grau | |
Spezifisch | |
4X42C | |
Strick | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Polyurethan | |
ANSI A3 | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung | |
11-651 |