Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit
Marke: Ansell 11730080
177.37 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 und A1:2009 | |
Polyurethan | |
ANSI A5 | |
Yes | |
Cut- and Abrasion-resistant Glove | |
4X43D | |
Unisex | |
Rough | |
Case | |
11-730 | |
13 |
Knit | |
Grau | |
Spezifisch | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
8 | |
Metallbearbeitung, Teilemontage und Pressenspritzguss | |
Strick | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 3 | |
Wing |