Learn More
Ansell HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh
GREENER_CHOICE
Ansell™ HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh reißt leicht an mehreren Risikobereichen
82.65 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
  • Dieser Handschuh bietet nicht direkten Schutz vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden.
  • Ein Handschuh sollte entsorgt und nicht wieder verwendet werden, nachdem er sich in einer rotierenden Maschine verfangen hatte.
  • HyFlex 11-812 - für rotierende Arbeitsgeräte (Mindestdrehmoment 10 Nm, Drehzahlen über 200 U/min). Nicht empfohlen für rotierende Arbeitsgeräte mit geringeren Drehmomenten und/oder Drehzahlen. Eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian ist vor der Verwendung unerlässlich.
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16019671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11812060
6
82.65 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16029671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11812070
7
82.65 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16039671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11812080
8
82.65 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16049671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11812090
9
82.65 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16059671
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11812100
10
82.65 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch das einzigartige Strickdesign kann der Handschuh leicht an mehreren Bereichen mit hohem Risiko reißen
  • Verringert das Risiko von Handverletzungen, wenn sich der Handschuh in einem rotierenden Arbeitsgerät verfängt
  • Das ultradünne Design bietet eine hervorragende Griffigkeit, um selbst kleinste Teile zu erfassen
  • Die ZONZ-Technologie bietet extreme Atmungsaktivität, damit die Hände kühl und angenehm bleiben
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 2
No
Nitrilschaum
No Texture
Nylon, Spandex
2010A
Gestrickt
HyFlex™ 11-812
EN 420:2003 + A1:2009
Knit
Weiß
Spezifisch
Nahtlos gestrickte Handschuhe
Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Lagerhaltung
Rough
18