Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947
Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.
Marke: Ansell™ 11947090
156.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industrielle Mehrzweckhandschuhe
- Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
- Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
- Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
- Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
- Flexibel und komfortabel
- Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
- Werkzeug- und Formenaustausch
- Qualitätskontrolle
- Press-Spritzguss
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2005 | |
Blau, Schwarz | |
Nein | |
Industrielle Handschuhe | |
Bauweise: Gestrickt | |
Waschen: 40 °C | |
FORTIX™ Technologie und INTERCEPT™ Technologie | |
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton | |
235 bis 275 mm |
Gauge: 13 | |
3/4-getaucht | |
Nitril | |
Groß, 9 | |
Waschen: 104 °F | |
Strick | |
Ansell INTERCEPT™ Technologie | |
11-947 |