Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947
GREENER_CHOICE
Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.
Marke:  Ansell™ 11947100
156.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15387637
  • 226.00 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
  • Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
  • Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Qualitätskontrolle
  • Press-Spritzguss
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2005
Blau, Schwarz
Nein
Industrielle Handschuhe
Bauweise: Gestrickt
Waschen: 40 °C
FORTIX™ Technologie und INTERCEPT™ Technologie
Schwarz
11-947
Gauge: 13
3/4-getaucht
Nitril
Extragroß, 10
Waschen: 104 °F
Strick
Ansell INTERCEPT™ Technologie
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
235 bis 275 mm