Learn More
Ansell HyFlex™ 11-953 Rough Textured Nitrile-Coated Gloves
Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz
98.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Hand Spezifisch
Material Polyamid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16019721
Unterlagen ansehen
Ansell
11953060
6
98.45 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16029721
Unterlagen ansehen
Ansell
11953070
7
98.45 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16039721
Unterlagen ansehen
Ansell
11953080
8
98.45 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16049721
Unterlagen ansehen
Ansell
11953090
9
98.45 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16059721
Unterlagen ansehen
Ansell
11953100
10
98.45 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geraute Innenhandbeschichtung aus Nitril für einen Ölschutz
  • Griffsicherheit in Arbeitsbereichen mit Ölbelastung und Lebensmitteln
  • Dünn und flexibel für einen exzellenten Tragekomfort
  • Exzellente Abriebfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Polyamid
Montagearbeiten, Wartungsarbeiten, Metallherstellung und allgemeine Handhabung von Gegenständen
11-953
Nitril
Spezifisch
4121A
Strick
13