Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Marke:  Ansell 48102110
23.58 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16019731
  • 35.20 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Hohe Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
  • Der dünne Träger und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Für ein extrem feines Tastempfinden, wenn Präzision gefragt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Nylon
4121A
Strick
13
Polyurethan
Spezifisch
11
Allgemeine Handhabung von Gegenständen, Verpackungsarbeiten und Bedienung von Maschinen
48-102