Learn More
Hygromycin B, Thermo Scientific Chemicals
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das Bakterien abtötet, indem es die Proteinsynthese hemmt
58.80 € - 172.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 31282-04-9
Summenformel C20H37N3O13
Molekulargewicht (g/mol) 527.524
MDL-Nummer MFCD06795479
InChI-Schlüssel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
PubChem CID 134129613
IUPAC-Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15403419
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60681.MC
100 mg
58.80 €
100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15413419
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60681.MD
250 mg
82.25 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15493409
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60681.03
1 g
172.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das Bakterien abtötet, indem es die Proteinsynthese hemmt. Hygromycin B wird für die Selektion und Erhaltung von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen verwendet, die das Hygromycin-Resistenzgen enthalten. Dieses Gen wird häufig als selektierbarer Marker in der Pflanzenforschung verwendet. Es stabilisiert die Transfer-Ribonukleinsäure (tRNA)-ribosomale Akzeptorstelle und hemmt so die Translokation. Darüber hinaus dient es als Aminoglykosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese hemmt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Pufferlösung und Ethanol. Nicht mischbar mit weniger polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Diagnostik oder Therapie bei Tieren oder Menschen bestimmt. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
31282-04-9
527.524
GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
(3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
C20H37N3O13
MFCD06795479
134129613
CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Spezifikation
Hygromycin B
Lyophilized Powder
Braun
MFCD06795479
14,4852
GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
(3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
134129613
Hygromycin B
31282-04-9
C20H37N3O13
UN3462
Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents.
CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
527.524
527.53
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330-H334-H318-H317
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P285-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H317-H318-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 250-545-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2130000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern