Learn More
Ansell™ Hylite™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-409 aus Nitril
Vielseitige Alternative zu Baumwolle, Leichtleder und PVC. Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung.
Marke: Ansell™ 47409080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Montage, Inspektion, Leichtindustrie, Materialhandhabung, Versand und Wareneingang, Wartungs- und Blecharbeiten.
- Natürliche Handform – leichter über längere Zeiträume zu tragen.
- Silikonfrei.
- Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen – wichtig in Stahlindustrie und Maschinenbau.
- Futter aus Interlock-Baumwolle und Strickbündchen für guten Tragekomfort.
- Nitrilbeschichtete Handfläche für außergewöhnliche Schnittbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Löcher und Abrieb
- Bieten Flexibilität und Fingerfertigkeit.
- Maschinenwaschbar; kann wiederholt gewaschen werden, ohne dass das Material steif und unangenehm wird.
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Mittelschwere Handschuhe | |
47-409 | |
Interlock-Baumwolle | |
144 Paar | |
47-409 |
CE-Kennzeichnung, ANSI, KATEGORIE II EN 388:3111 | |
Nitril | |
8 | |
Gold Sicherheit | |
Handfläche vollständig beschichtet | |
Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher, Abrieb und Schnitte |