Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Platten
Mit diesen SPE-Mikrotiterplatten mit unpolaren und ionischen Trennungseigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von sauren Arzneimitteln und Metaboliten.
Marke: Thermo Scientific™ 60307-272
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX Platten bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennungschemien für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse auf Säurederivate und Metaboliten aus biologischen Matrices. Sie eignen sich besonders gut für das Screening und die Analyse von THC und seinen Metaboliten.
Das in HyperSep Verify AX 96-Well-Platten und -Einzelwells verwendete Sorbens basiert auf zwei funktionellen Gruppen: der Umkehrphase C8 und einem quarternären Amino-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Silikagel-Träger kopolymerisiert.HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Verify AX 25 mg/2 ml 96-Fixed Well-Platte, 1/Packung | |
Analyse acidischer Arzneimittel und Metaboliten | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion |
25 mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Umkehrphase C8/quarternärer Amin-Ionenaustauscher | |
1 ml |