Learn More
IFI27 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA555997
Artikelnummer. 15753911
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MEASALTSSA VTSVAKVVRV ASGSAVVLPL ARIATV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 39%, Rat - 39%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IFI27
Polyclonal
Unconjugated
IFI27
IFI27
Recombit protein corresponding to Human IFI27
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P40305
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3429
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.