Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IgA ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Für den quantitativen Nachweis von humanem IgA.
Marke: Invitrogen™ 88-50600-22
Beinhaltet:
- Capture-Antikörperkonzentrat
- Nachweisantikörperkonzentrat
- Human IgA-Isotypkontrolle (Standard), lyophilisiert, 50 ng/ml nach Rekonstitution
- Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
- Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
- 96-Well-Platte im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Immunglobulin A (IgA) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IgA.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Human IgA Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
Spezifikation
1.6 bis 100 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum | |
ELISA | |
3493, 3494 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
1,6 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl | |
Immunglobulin A | |
1 Std 45 Min |
Nur für Forschungszwecke