Learn More
Invitrogen™ Human IGF1R ELISA Kit
ELISA
728.00 € - 2865.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08069
Assay-Bereich 8.23 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 bis 6000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15485013
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EHIGF1R
96 Tests
728.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17115469
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EHIGF1RX5
5 x 96 Tests
2865.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Insulin-like Growth Factor 1R (Hu IGF1R) ELISA quantitates Hu IGF1R in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGF1R. Principle of the method The Human IGF1R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Insulinwachstumsfaktor 1-Rezeptor gehört zur Familie der Tyrosin-Rezeptorkinasen. Er ist an der Aktivierung verschiedener Substrate, einschließlich IGF und Neurotensin, an der Regulierung des Stoffwechsels, der Zellteilung und -erhaltung sowie der Entzündungsreaktion beteiligt. Das Protein ist ein Tetramer, das aus zwei Alpha- und zwei Beta-Untereinheiten besteht. Die Alpha-Untereinheiten binden mit höherer Affinität an den Insulinwachstumsfaktor 1 als an den Insulinwachstumsfaktor 2. Die Bindung führt zu einer Konformationsänderung, gefolgt von der Autophosphorylation von IGF-1R an den Positionen 1134, 1135 und 1136. Der aktivierte IGF-1R wiederum bewirkt die Phosphorylation von Substratproteinen, gefolgt von einer sequenziellen Aktivierung von RAS, RAF und den Mitogen-aktivierten Proteinkinase-Isoformen ERK, p38 und JNK, was zur Transkription von Genen führt, die die Proliferation fördern. Dieser Antikörper erkennt die Beta-Untereinheit von IGF-1R.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P08069
6 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD221, IGFIR, IGFR, JTK13
< 10 %
HRP
Signaltransduktion
2 bis 8 °C
Human
4 h 45 min
8.23 bis 6000 pg/ml
6 bis 6000 pg/ml
Biotin
Hormone und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
3480
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
CD221, IGFIR, IGFR, JTK13
1 h 20 min