Learn More
IGFBP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen IGFBP2
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16834994
Unterlagen ansehen
Proteintech
15699-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16824994
Unterlagen ansehen
Proteintech
15699-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is one of six similar proteins that bind insulin-like growth factors I and II (IGF-I and IGF-II). The encoded protein can be secreted into the bloodstream, where it binds IGF-I and IGF-II with high affinity, or it can remain intracellular, interacting with many different ligands. High expression levels of this protein promote the growth of several types of tumors and may be predictive of the chances of recovery of the patient. Several transcript variants, one encoding a secreted isoform and the others encoding nonsecreted isoforms, have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
IGFBP2
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P18065
IGFBP2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
3485
IGFBP2 Fusion Protein Ag8327
Primary
-20°C
IGFBP2