Learn More
IGHM Mouse anti-Human, Clone: 2D10B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66484-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16818405
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
Spezifikation
Spezifikation
IGHM
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P01871
IGHM
IGHM Fusion Protein Ag1459
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2D10B10
Unconjugated
IGHM
IGHM, MU, VH
Mouse
Protein G
RUO
3507
-20°C