Learn More
AS 501.4 Halteklammernaufnahme,(BxTxH) 475x460x95, Mindestvolumen 25ml
Marke: IKA 0002341100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AS 501.1 UniversalaufsatzFür alle Arten von Gefässen mit mind. 50mL Volumen, idealerweise über 250mL. Die Spannwalzen sind in zwei Ebenen montierbar. Lieferumfang:1 x AS 1.10 Basishalterung, 6 x AS 1.11 Spannwalze, 12 x AS 1.6 Klemmstück
AS 501.2 Scheidetrichteraufsatz
Zum Ausschütteln, Eluieren, Extrahieren, Ausgasen, Lösen, Anreichern usw. Die Spannwalzen sind stufenlos einstellbar. Mit den Klemmstücken kann die Aufbauhöhe variiert werden. Für 12 x 50mL, 10 x 100mL, 6 x 250mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 6 x AS 1.11, 6 x AS 1.6, 6 x AS 1.7
AS 501.3 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Für 4 x 500mL, 3 x 1000mL, 2 x 2000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.11, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.7
AS 501.4 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten).
Anzahl Halteklammern (Volumen): 110 x AS 2.1 (25mL), 55 x AS 2.2 (50mL), 35 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
AS 501.5 Schalenaufsatz
Zum schonenden Bewegen von Schalen und zum sanften Mischen in Gefässen mit grossem, flachen Boden. Aufstellfläche 420/420mm.
AS 501.6 Scheidetrichteraufsatz
Eigenschaften wie AS 501.2. Spezialschliffhalterungen für 1000mL Scheidetrichter. Für 4 x 1000mL Scheidetrichter.
Lieferumfang: 1 x AS 1.10, 4 x AS 1.6, 4 x AS 1.12, 8 x AS 1.13
Nur für Basishalterung AS 1.10. (zu Universalaufsatz AS 501.1 und Scheidetrichteraufsätzen AS 501.2, AS 501.3 und AS 501.6.)
Klemmstück AS 1.6: Zur Befestigung einer Spannwalze an der entsprechenden Basishalterung sind zwei Klemmstücke AS 1.6 notwendig
Klemmstück AS 1.7: Zur Befestigung von zwei Spannwalzen übereinander (zum Einklemmen von Scheidetrichtern) sind zwei Klemmstücke AS 1.6 und zwei Klemmstücke AS 1.7 notwendig
Aufnahmeklemmstück AS 1.8: Soll eine Spannwalze höher angebracht werden, so benötigt man zwei Klemmstücke AS 1.6 sowie zwei Aufnahmeklemmstücke AS 1.8
Trägerleiste AS 1.12: Zum Anbringen von 2 Schliffhalterungen AS 1.13 für die Befestigung von 1000mL Scheidetrichtern
Schliffhalterung AS 1.13: Zum Einklemmen von Scheidetrichtern mit NS 29 Schliff-Öffnung (jeweils zwei AS 1.13 pro Scheidetrichter).
Typ: Halteklammernaufnahme AS 501.4
Spezifikation
Halteklammernstütze | |
Schüttelkolben, Erlenmeyerkolben und birnenförmige Kolben (ohne Befestigungsklammern) |