Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-4510487
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 132213-07-1
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.165
InChI-Schlüssel IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
IUPAC-Name Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%