Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin, hoch reines biologisches Färbemittel
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157441000
102.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Chemische Identifikatoren
860-22-0 | |
466.35 | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
5284351 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
C16H8N2Na2O8S2 | |
MFCD00005723 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
Dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat |
Spezifikation
Indigo Carmine | |
85% min. | |
MFCD00005723 | |
15, 4982 | |
Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents | |
Echt | |
Dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat | |
5284351 | |
Analyse | |
Blau | |
Feines Kristallpulver |
860-22-0 | |
C16H8N2Na2O8S2 | |
25, 304 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O | |
466.35 | |
466.34 | |
Glasflasche | |
100 g |
Sicherheit und Handhabung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.