Learn More
Indium(III)-bromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11329267
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 13465-09-3
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-09-3
MDL-Nummer MFCD00011057
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) bromide
Schmelzpunkt ∼436°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel InBr3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.55
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.74 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) bromide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium bromide