Learn More
Indium(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. p-7059482
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62763-48-8
Summenformel C6H15InO3
Molekulargewicht (g/mol) 250.00
MDL-Nummer MFCD00799104
InChI-Schlüssel MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium ethoxide, indium triethoxide
PubChem CID 16701139
IUPAC-Name triethoxyindigane
SMILES CCO[In](OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) ethoxide
Schmelzpunkt 150°C (decomposition)
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel In(OCH2CH3)3
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 250
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver/Stückchen