Learn More
Indium(III)-sulfid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11386239
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-24-9
Summenformel In2S3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011061
InChI-Schlüssel SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfide
Schmelzpunkt 1050°C
Farbe Rot bis Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents.
Formelmasse 325.83
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive