Learn More
Indium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, In 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013846.AP
267.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 mL |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MFCD00134048 |
Spezifikation
Indium plasma standard solution | |
Flüssig | |
MFCD00134048 | |
500 mL |
In 1000μg/mL | |
In in 5% HNO3 | |
UN3264 | |
Specpure™ |