Learn More
Indocyaningrün, MP Biomedicals™
Catalog No. 11433222 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Chemische Identifikatoren
CAS 3599-32-4
Summenformel C43H47N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 774.967
MDL-Nummer MFCD00013078
InChI-Schlüssel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cardiocreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-Name Natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-Dimethyl-3-(4-Sulfonatobutyl)Benzo[e]indol-3-ium-2-yl]Hepta-2,4,6-Trienyliden]-1,1-Dimethylbenzo[e]indol-3-yl]Butan-1-Sulfonat
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indocyanin-Grün
Prozentgehaltsbereich ∽ 90 %
Formelmasse 774.98
Farbe Grün
Menge 100 mg
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indocyanine Green
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: indocyanine green