Learn More
Indol-4-Boronsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7035323
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 220465-43-0 | C8H8BNO2 | 160.967 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220465-43-0
Summenformel C8H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 160.967
MDL-Nummer MFCD03095175
InChI-Schlüssel USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid
PubChem CID 2763173
IUPAC-Name 1H-indol-4-ylboronsäure
SMILES B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-4-boronic acid
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 160.97
Reinheit (%) 95%