Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM40SDS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11945614
  • 2145.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Waschen von Enghalsgläsern bis 225 mm H
40 U4140 Hähne, Trocknungssystemverbindung
40 Artikel
Laborglasspüler