Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM24
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11995664
  • 1447.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
24 Artikel
Spritzwagen mit einer Einspritzstufe
Glasspüler
Je 1
Spritzwagen
Kapazität von 24 Stück; kann sowohl große als auch kleine Kolben oder Flaschen waschen. Die maximale Höhe der Glasgefäße beträgt 500 mm
Waschen von Enghalsgläsern unterschiedlicher Größe
Verbinder für ULB 40 Adapterdüsen für Pipetten