Learn More
OHAUS™ Drehteller für Inokulationen
OHAUS™ Drehteller für Inokulationen bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30400046
179.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OHAUS bietet die größte Auswahl an Laborrahmen-Kits, Laborhebern, Stäben und Stützständern in der Branche zum sichern Halten von Glaswaren
- Standard-Laborrahmen oder anpassbare Einstellungen mit Optionen für jede Umgebung oder Anwendung
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten Laborrahmen-Kits (einschließlich Verbindungsstücke und Füße) und Stäben, die einzeln erworben und mit OHAUS-Zubehör kombiniert werden können, um einen kundenspezifischen Rahmen zu erstellen
Spezifikation
Drehteller für Inokulationen | |
100 mm-Petrischalen | |
114,00 mm | |
3,00 in. | |
Plattform 114 x 114 mm (L x B) |
Gusseisen | |
Klammer, nicht elektrisch, CLN-INOTTS | |
76 mm | |
114 mm |