Learn More
Integrin alpha-5 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Integrin alpha-5
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16877033
Unterlagen ansehen
Proteintech
10569-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16867033
Unterlagen ansehen
Proteintech
10569-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Integrin alpha-5, also known as FNRA or VLA5A, is a protein that in humans is encoded by the ITGA5 gene. The product of this gene belongs to the integrin alpha chain family. Integrins are integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This gene encodes the integrin alpha 5 chain. Alpha chain 5 undergoes post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked light and heavy chains that join with beta 1 to form a fibronectin receptor. In addition to adhesion, integrins are known to participate in cell-surface mediated signaling.
Spezifikation
Spezifikation
Integrin alpha-5
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Non-human Primate, Human, Mouse
P08648, P11688
16402, 3678
Integrin alpha-5 Fusion Protein Ag0860
Primary
-20°C
ITGA5
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD49e, FNRA, Integrin alpha 5, Integrin alpha F, ITGA5, VLA 5, VLA5A
ITGA5
IgG
Antigen Affinity Chromatography