Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Zur Durchführung der Agarose-Gelelektrophorese mit nur wenigen zu analysierenden Proben
Marke: Invitrogen™ G442002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die vorgegossenen Agarose-Gelkassetten verfügen jeweils über vier Wells und sind mit einem durch Blaulicht anregbaren Nukleinsäure-Farbstoff vorgemischt
- Kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist ohne zusätzliche Puffer oder Reagenzien gebrauchsfertig
- Speziell für die Verwendung mit den Komponenten von E-Gel Go! System
- Für eine schnelle Überprüfung von Endpunkt-PCRs, Restriktionsverdauungen, Plasmid-Präparationen oder anderen molekularbiologischen Reaktionen
- Die firmeneigenen Farbstoffe bieten eine hohe Detektionsempfindlichkeit und können mit üblichen UV-Transilluminatoren visualisiert werden
- Bei Verwendung von blauem Licht müssen die Banden durch einen gelben Filter betrachtet werden
- Scharfe Banden und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
- Einzelkamm-Well-Format
- Probenvolumen, 10 μl
- Für lineare doppelsträngige DNA-Fragmente von 1,5 kbp bis 100 bp bieten die 2 %-Gele eine ausgezeichnete Auflösung und Trennung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter | |
2 % | |
Go Agarose-Gel | |
50 bp bis 2 kb | |
4-Well | |
Raumtemperatur | |
Einzelkamm |
• Jede Packung enthält 20 einzeln versiegelte 2%ige E-Gel™ Go! Agarose-Gelkassetten Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel | |
10 µl | |
SYBR™ Gold | |
20 Gele/Pckg. | |
E-Gel™ Go! |